Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flaschenbodenschutz, für Transportwagen 10 Liter, Gelb, Silikon
Das System eignet sich zum Transport großvolumiger Laborglasflaschen - 2, 5, 10 und 20 Liter.
Marke:  DWK Life Sciences 292809153
Additional Details : Gewicht : 0.35000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15829017
Menge Preis
1 54.15 CHF / 1 Stück
10 49.67 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
31-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das modulare Flaschen-Tragesystem ist für Laborflaschen mit GL 45 Gewinde geeignet und kompatibel mit Flaschen der Größe 2, 5, 10 und 20 Liter. Das ergonomische Design liefert Gesundheits- und Sicherheitsvorteile für den Nutzer und gewährleistet einen einfachen und sicheren Transport von Flaschen im Labor oder der Produktionsstätte. Das Umfüllen von Flüssigkeiten aus großen Flaschen ist komfortabler und sicherer. Alle Materialien sind vollständig autoklavierbar. Der Kragen lässt sich nur durch Abschneiden entfernen - daher ist die Befestigung zu 100 % sicher in der Anwendung.
  • Silikon Flaschenbodenschutz schützt die 10L Glasflasche vor Stößen
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Storage of Samples and Reagents; Sample Collection; Transport and Shipping
Silikon-Gummi
gelb
DURAN™ Silikon-Flaschenbodenschutz für Transportwagen Edelstahl 20 L, gelb
1 Ea.