Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Scheidetrichter-Rohkörper, konische Form für ISO 4800
Artikelnummer. p-7189406 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 15221629
Marke: DWK Life Sciences 210136302
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Weiterverarbeitung als Scheidtrichter mit Hahn und Normschliff.
DURAN™ Scheidetrichter werden in der Chemie zur Trennung nicht mischbarer Flüssigkeiten eingesetzt. DURAN™ Scheidetrichter Rohkörper sind ausgelegt für das Anformen der passenden Normschliffhülse nach DIN ISO 4800.
  • Konische Form für ISO 4800
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 166 mm
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Material Boro 3.3
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blank zur weiteren Verarbeitung als Tropftrichter; Phasentrennung
Menge 2/Packung