Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Scheidetrichter-Rohkörper, konische Form für ISO 4800
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
Beschreibung
DURAN™ Scheidetrichter werden in der Chemie zur Trennung nicht mischbarer Flüssigkeiten eingesetzt. DURAN™ Scheidetrichter Rohkörper sind ausgelegt für das Anformen der passenden Normschliffhülse nach DIN ISO 4800.
- Konische Form für ISO 4800
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 105 mm |
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Material | Boro 3.3 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blank zur weiteren Verarbeitung als Tropftrichter; Phasentrennung |
| Menge | 10 St./Packung |