Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Zylinder mit Rundboden, für Mantelgefäße, Rand abgesprengt, Ohne Bedruckung
Zur Verarbeitung als Reaktionsgefäß.
Marke:  DWK Life Sciences 210274274
Additional Details : Gewicht : 0.98000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10420883
  • 56.36 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
12-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DURAN™ Zylinder mit Rundboden überzeugen durch eine gute Wandstärkenverteilung und ermöglichen die kostengünstige Herstellung von Reaktionsgefäßen mit reproduzierbarer Geometrie.Zur Druckbeständigkeit beachten Sie bitte unsere Hinweise im technischen Anhang des Laborglas Katalogs.Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.
  • Für Mantelgefäße Rand abgesprengt
  • Bauteil zur Weiterverarbeitung zu Reaktionsgefäßen
  • kostengünstige Herstellung von Reaktionsgefäßen mit reproduzierbarer Geometrie
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
ja
For Processing as a Reaction Vessel.
3.5 mm wall thickness
85 mm
1/Pk.
Boro 3.3