Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rohling für Planflansch-Reaktionsgefäße
Zur Verarbeitung als Reaktionsgefäß.
Marke:  DWK Life Sciences 210208607
Additional Details : Gewicht : 2.07500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10419152
  • 176.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
12-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DURAN™ Rohlinge für Planflansch-Reaktionsgefäße überzeugen durch eine gute Wandstärkenverteilung und ermöglichen die kostengünstige Herstellung von Reaktionsgefäßen mit reproduzierbarer Geometrie.Zur Druckbeständigkeit beachten Sie bitte unsere Hinweise im technischen Anhang des Laborglas Katalogs.Für Glasartikel, die durch Weiterverarbeitung von der Originalform abweichen, sind den technischen Regelwerken und Vorschriften entsprechend, die zulässigen Betriebsdaten zu ermitteln.
  • Bauteil zur Weiterverarbeitung zu Reaktionsgefäßen
  • Aufgrund der Geometrie und der massiven Wandstärke sind die Rohlinge für Geräte mit Druck- und Vakuumanwendungen geeignet
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
ja
10,000 mL
For Processing as a Reaction Vessel
240 mm
Boro 3.3
1/Pk.