Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Engler-Rohkolben, mit Bördelrand
Zur Weiterverarbeitung.
Marke: DWK Life Sciences 216512402
Additional Details : Gewicht : 0.68000kg
Beschreibung
DURAN™ Engler-Rohkolben sind für die Weiterverarbeitung zu DURAN™ Englerkolben gemäß ASTM D86 und DIN EN ISO 3405 vorgesehen.Englerkolben eignen sich durch die gleichmäßige Wandstärke ideal als Kochglas und für Destillationen.- Mit Bördelrand
- Für die Weiterverarbeitung zu DURAN™ Englerkolben gemäß ASTM D86 und DIN EN ISO 3406
- Durch gleichmäßige Wandstärke ideal als Kochglas und für Destillationen geeignet
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
66 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
10 St./Packung |
100 mL | |
Zur Weiterverarbeitung; Erhitzen | |
ja |