Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Becher, hohe Form, ohne Ausguss
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Bechergläser sind zylindrische Gefäße mit einer geraden Seitenwand. Dank dieser Form sind Bechergläser universell einsetzbare Laborgefäße und dienen meist als Kochglas, als Auffanggefäß sowie zum Ansetzen, Mischen und Erwärmen von Lösungen. Über die große Gefäßöffnung ist eine leichte Befüllung möglich. Es gibt Bechergläser in unterschiedlichen Bauformen und Ausprägungen: hohe und niedrige Form, mit und ohne Ausguss, mit und ohne Skala.
- Ohne Ausguss
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 95 mm |
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Heizen; Verdünnungslösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messen von Flüssigkeitsmengen |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |