Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Stutzenflasche, Bodentubus mit NS, Hals ungeschliffen, ohne Stopfen
Shop alle DWK Life Sciences produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
1000 mL
2000 mL
500 mL
Förpackningsstorlek
1 Stück
10 Stück
Description
Absaugflaschen, Seitenarm geschliffen. In Übereinstimmung mit ISO 4796 verfügen diese Absauger über einen geschliffenen Sockel-Seitenarm und einen glatten Hals zum Aufsetzen von Gummistopfen. Kompatible Absperrhähne sind separat erhältlich.
- Die Dosierung von Flüssigkeiten ist über einen Ablauf möglich
- Mit Stopfenbett und Olive
- Bodentubus mit Normschliff
- Hals ungeschliffen
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 500 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Halsausführung | Normschliff, Unterteil 19/26 |
| Durchmesser (metrisch) | 86 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |