Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Stutzenflasche, Bodentubus mit NS, Hals ungeschliffen, ohne Stopfen
Ansaugflasche mit geschliffenem Seitenarm.
Marke: DWK Life Sciences 247019102
Additional Details : Gewicht : 6.00000kg
Beschreibung
Absaugflaschen, Seitenarm geschliffen. In Übereinstimmung mit ISO 4796 verfügen diese Absauger über einen geschliffenen Sockel-Seitenarm und einen glatten Hals zum Aufsetzen von Gummistopfen. Kompatible Absperrhähne sind separat erhältlich.- Die Dosierung von Flüssigkeiten ist über einen Ablauf möglich
- Mit Stopfenbett und Olive
- Bodentubus mit Normschliff
- Hals ungeschliffen
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
289 mm | |
Standard Taper Joint Bottom 29/32 | |
ja | |
Borosilicate Glass (3.3) |
Storage and Dispensing of Liquids and Reagents | |
1/Pk. | |
20,000 mL |