Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Stutzenflasche, Bodentubus mit NS, komplett mit NS-Hahn und NS-Stopfen
Ansaugflasche, komplett mit NS-Hahn und Glasstopfen.
Marke: DWK Life Sciences 247027308
Additional Details : Gewicht : 1.85000kg
Beschreibung
Absaugflaschen, komplett mit NS-Hahn aus Glas. In Übereinstimmung mit ISO 4796 verfügen diese Absauger über einen Normschliff-Hals und einen Glasstopfen.- Die Dosierung von Flüssigkeiten ist über einen Ablauf möglich
- Mit Stopfenbett und Olive
- Bodentubus mit Normschliff
- Hals mit Normschliff
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
182 mm | |
Standard Taper Joint Bottom 29/32 | |
ja | |
Borosilicate Glass (3.3) |
Storage and Dispensing of Liquids and Reagents | |
1/Pk. | |
5000 mL |