Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran Adapter mit NS-Sperrhahn
Artikelnummer. 11816144
Click to view available options
Konusgröße:
NS 14/23
NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11816144
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05098004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus DURAN™ Glasrohr. Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Adapter mit NS-Sperrhahn werden mit gebogener Glasolive (90°) sowie NS-Sperrhahn mit festem Glasstopfen geliefert, Bohrung: 2.5 mm.
  • Hergestellt aus DURAN™ Glasschläuchen
  • Mit gebogener Schlaucholive (90°) aus Glas und Absperrhahn mit festem Glasstopfen, Bohrung: 2.5 mm.
Spezifikation
Konusgröße NS 29/32
Enthält Gebogenes Glasolive (90°), fester Glasstopfen, Bohrung 2,5 mm
Material Duran Glas
Produkttyp Adapter