Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Säurekappenflasche, Braun, mit NS-Griffstopfen, Komplett mit geschliffener Glaskappe
Catalog Number 15231679
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
DURAN™ Braunglas-Säurekappenflasche.
Hergestellt aus chemisch beständigem, braunem DURAN™ Glas. Mit Standard-Kegelpfennigstopfen und zusätzlicher geschliffener Glaskappe. Dies bietet eine verbesserte Abdichtung und Schutz gegen Säuredämpfe. Braunglas bietet Schutz vor ultraviolettem Licht.
  • UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
  • Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung
  • Zusätzlich zum geschliffenen Stopfen wird eine geschliffene Kappe geliefert, die einen besonders dichten Verschluss und Schutz vor Säuredämpfen ermöglicht
  • Mit NS-Griffstopfen
  • Steilbrust
  • Austauschbare Glaskappe
Durchmesser (metrisch) 55 mm
Kapazität (metrisch) 100 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Dosieren von Säuren; Lagerung von lichtempfindlichen Reagenzien
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10 St./Packung