Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ 2000 ml Konformitätszertifizierte Messzylinder
Artikelnummer. 10165671
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10165671
Marke: Karl Hecht™ 42172072
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Erhältlich mit individuellem Leistungszertifikat, USP-Chargenzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat.
  • Eingeschmolzene blaue Messskala
  • Große Form
  • Aus DURAN™ Borosilikatglas 3.3
  • Sechskantfuß
Spezifikation
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Form Rund
Zertifizierung/Konformität Mit DAkkS-Kalibrierschein, USP-Chargenzertifikat
Typ Graduierte Messzylinder
Material Borosilikatglas
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Umfang Schritte von 20 ml
Graduierungen 20 mL