Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran 2 Hals-Adapter
Zum sicheren Anschließen an Geräte im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Zweihalsadapter sind aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05010044
Additional Details : Gewicht : 0.09900kg
Beschreibung
- Gemäß DIN 12594
- Zwei NS-Hülsen und ein NS-Konus
- Hohe Genauigkeit des Konus
- Minimaler Fettungsaufwand
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Doppelhalsadapter | |
Duran | |
Mit zwei parallelen Halsöffnungen, mit zwei NS-Fassungen und einem NS-Konus |