Learn More
DuraCal™ Redox-Puffer pH 4,01, Hamilton™
Click to view available options
Menge:
5 l
Spezifikation
Farbe | Rot |
pH | 4.01 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 5 l |
Lösungstyp | Puffer |
Geruch | Geruchsneutral |
Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |