Learn More
DuraCal pH-Puffer 9,21, Hamilton™
Artikelnummer. 11567714
Click to view available options
Menge:
3 x 500 ml
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 11567714
Marke: Hamilton 238919
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Verhindern Sie das Wachstum von Pilzen und Mikroorganismen mit diesem pH-Puffer. Hamilton™ DuraCal Puffer 9.21 bietet eine hohe Pufferkapazität und eine schnelle, stabile Kalibrierung.
  • Praktische 500 ml-Flasche mit integriertem Kalibrierfach
  • Bleibt auch in der Luft stabil
  • Wirtschaftlich: Pro Kalibrierung werden nur ca. 15 ml Puffer verwendet
  • Zertifizierter pH-Wert aus einem DAkkS-Labor, das für die pH-Messung akkreditiert ist
  • Erstklassiges Zertifikat mit Rückverfolgbarkeit gemäß internationaler Normen
  • Zertifikate hier erhältlich
  • Verfallsdatum auf der Flasche
  • Immun gegen mikrobielles Wachstum
Spezifikation
pH 9.21
Menge 3 x 500 ml
Löslichkeitsinformationen 60 Monate