Learn More
DuraCal™ 7,00 Value pH-Puffer, Hamilton™
Artikelnummer. 10081132
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 10081132
Marke: Hamilton 238218
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Kostengünstige Lösung, da pro Kalibrierung nur etwa 20 ml Puffer verbraucht wird. Für die Hamilton™ DuraCal™ 7.00 Value pH-Puffer werden die Ist-Werte durch ein für die pH-Wert-Messung akkreditiertes DKD-Labor bestimmt.
  • 7.00 pH-Wert
  • Immun gegen Mikroorganismen
  • Verfallsdatum auf der Flasche
  • Erstklassiges Zertifikat mit Rückverfolgbarkeit gemäß internationalen Normen
Spezifikation
pH 7
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml