Learn More
DuraCal™ Puffer pH 7, Hamilton™
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Beschreibung
Komfortable 250mL und 500mL Flasche mit eingebautem Kalibrationsgefäss
Wirtschaftlich, da nur etwa 20mL Puffer pro Kalibration verbraucht werden
Zertifizierter pH Wert von einem für die pH Messung akkreditiertem DKD-Labor
Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM: Certified Reference Material)
Erstklassiges Zertifikat mit Rückführung auf internationale Standards
Zertifikate im Internet abrufbar auf http://www.hamiltoncompany.com/cert
Verfalldatum auf der Flasche
Unempfindlich gegenüber Mikroorganismen
Typ: DUCARAL pH-Puffer 7,00
Menge: 250mL
Wirtschaftlich, da nur etwa 20mL Puffer pro Kalibration verbraucht werden
Zertifizierter pH Wert von einem für die pH Messung akkreditiertem DKD-Labor
Zertifiziertes Referenzmaterial (CRM: Certified Reference Material)
Erstklassiges Zertifikat mit Rückführung auf internationale Standards
Zertifikate im Internet abrufbar auf http://www.hamiltoncompany.com/cert
Verfalldatum auf der Flasche
Unempfindlich gegenüber Mikroorganismen
Typ: DUCARAL pH-Puffer 7,00
Menge: 250mL
Specifications
Specifications
| Farbe | Grün |
| pH | 7 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 250 ml |
| Lösungstyp | Puffer |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |