Learn More
DuraCal™ Puffer, pH 10.01
Artikelnummer. 10069134
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 ml
Packungsgröße:
1500 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 10069134
Marke: Hamilton 238321
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kostengünstige Wahl, da pro Kalibrierung nur ca. 20 ml Puffer verwendet wird.Hamilton™ DuraCal™ pH-Wert-Puffer Wert 10,01 besitzen Istwerte, die von einem für die pH-Wert-Messung akkreditierten DKD-Labor festgelegt wurden.
  • 10.01 pH-Wert
  • Immun gegen Mikroorganismen
  • Verfallsdatum auf der Flasche
  • Erstklassiges Zertifikat mit Rückverfolgbarkeit gemäß internationaler Normen
Spezifikation
Farbe Gelb
pH 10.01
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 mL
Lösungstyp Puffer
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich