Learn More
DuraCal™ Puffer pH 1,68, Hamilton™
Artikelnummer. 15112554
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15112554
Marke: Hamilton 238272
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die hohe Pufferkapazität ermöglicht eine schnelle und stabile Kalibrierung.
  • Pufferlösungen bieten eine pH-Stabilität von bis zu 5 Jahren
Spezifikation
pH pH 1.68
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Lösungstyp Puffer
compliance-icons
Product Identifier
  • pH Buffer 1.68
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Precautionary Statement
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.