Learn More
DuraCal™ 1,09 Value pH-Puffer, Hamilton™
Click to view available options
Menge:
500 ml
Beschreibung
- 1.09 pH-Wert
- Immun gegen Mikroorganismen
- Verfallsdatum auf der Flasche
- Erstklassiges Zertifikat mit Rückverfolgbarkeit gemäß internationaler Normen
Spezifikation
pH | pH 1.09 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 500 ml |
Lösungstyp | Puffer |