Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Hydrometer in einfacher Form für die spezifische Dichte/relative Dichte (g/cm3) und Baume: für Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,700 bis 1,000
Genauigkeit:
±0,01
Schritten:
0,01
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Messen Sie die spezifische Dichte/relative Dichte (g/cm3) von Flüssigkeiten, die leichter als Wasser sind, in verschiedenen Bereichen von 0,700 bis 1,00, und Baume in verschiedenen Bereichen von 10° bis 70°
- Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
- Individuell serialisiert
- Temperaturstandardisierung: von 15 °C (60 °F)
- Das Universalmodell (13-202-121) ist für schwere und leichte Flüssigkeiten in einem Bereich von 0,700 bis 2,00 erhältlich
In der Chemie-, Pharmakologie-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der Stärkebranche, um nur einige zu nennen.
Zertifizierungen:
In mehreren Sprachen erhältliche Genauigkeitserklärung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch), die eine auf NIST zurückführbare Genauigkeit nachweist.Manuelle Inspektion durch das US-Qualitätsteam in exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA akkreditierten Kalibrierlabors; international anerkannt und von den Unterzeichnungsländern der ILAC/MRA akzeptiert und in der ISO 14001:2004 eingetragenen Einrichtung für das Umweltmanagementsystem niedergelassen.
Lagerung:
Hydrometer der einfachen Form sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort gelagert werden.Sie dürfen keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±0,01 |
| Schritten | 0,01 |
| Zertifizierung/Konformität | Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist. Von einem US-amerikanischen Qualitätsteam in einem exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA-zertifizierten Kalibrierlabor per Hand inspiziert; international anerkannt und von den Unterzeichnerländern von ILAC/MRA anerkannt und einer Einrichtung untergebracht, die laut ISO 14001:2004 Umweltmanagementsystem registriert ist. |
| Länge (metrisch) | 165 mm |
| Inhalt und Lagerung | Einfach geformte Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort gelagert werden. Sie dürfen keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden. |
| Baumé-Genauigkeit | ±1 ° |
| Baumé-Unterteilungen | 1 ° |
| Baumé-Bereich | 10 bis 70 ° |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser |
| Bereich der relativen Dichte | 0,700 bis 1,000 |