Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Hydrometer in einfacher Form für die spezifische Dichte/relative Dichte (g/cm3) und Baume: für Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser
Artikelnummer. p-4604492 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
1,000 bis 1,225
1,000 bis 2,000
Genauigkeit:
±0,005
±0,02
Schritten:
0,005
0,02
Länge (metrisch):
165 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17440264
Marke: H-B Instrument™ B618060800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hydrometer in einfacher Form mit Doppelskala messen die spezifische Dichte/relative Dichte (g/cm3) von Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind, und Baume in verschiedenen Bereichen
  • Messen Sie die spezifische Dichte/relative Dichte (g/cm3) von Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind, in verschiedenen Bereichen von 1,00 bis 2,00, und Baume in verschiedenen Bereichen von 0° bis 70°
  • Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
  • Individuell serialisiert
  • Temperaturstandardisierung:15 °C (60 °F)
  • Das Universalmodell (13-202-121) ist für schwere und leichte Flüssigkeiten in einem Bereich von 0,700 bis 2,00 erhältlich
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Spezifikation
Genauigkeit ±0,005
Schritten 0,005
Zertifizierung/Konformität Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist. Von einem US-amerikanischen Qualitätsteam in einem exklusiven dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA-zertifizierten Kalibrierlabor per Hand inspiziert; international anerkannt und von den Unterzeichnerländern von ILAC/MRA anerkannt und einer Einrichtung untergebracht, die laut ISO 14001:2004 Umweltmanagementsystem registriert ist.
Länge (metrisch) 165 mm
Inhalt und Lagerung Einfach geformte Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort gelagert werden. Sie dürfen keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Baumé-Genauigkeit ±0,5 °
Baumé-Unterteilungen 0,5 °
Baumé-Bereich 0 bis 25 °
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser
Bereich der relativen Dichte 1,000 bis 1,225