Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Präzisionswasserzähler mit spezifischer Schwerkraft
Wird in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der chemischen Industrie, der Pharmakologie, im Transportwesen und in der Kühlindustrie verwendet
Marke:  H-B Instrument™ B61801-0800
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17480244
  • 75.55 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Beschreibung
Beschreibung
  • 325mm (12,8 Zoll) lang
  • Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
  • Individuell serialisiert
  • Temperaturstandardisierung:15 °C(60 °F)
  • Von unserem US-Qualitätsteam per Hand inspiziert
  • Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Genauigkeitserklärung, die auf NIST rückführbar ist
Recommended Storage
Pooja AV
Spezifikation
Spezifikation
10/Packung
±0,001
325 mm
1,060 bis 1,130
Präzisions-Hydrometer für die relative Dichte
0,0005
Bleifrei
15 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
H-B Instrument™ Durac™ Präzisionswasserzähler mit spezifischer Schwerkraft > Bereich:1,060/1,130