Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Präzisionswasserzähler mit spezifischer Schwerkraft
Artikelnummer. 17400254 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
1,060 bis 1,130
1,300 bis 1,370
Packungsgröße:
1 Stück
Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Artikelnummer. 17400254
Marke: H-B Instrument™ B618011200
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Wird in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der chemischen Industrie, der Pharmakologie, im Transportwesen und in der Kühlindustrie verwendet
  • 325mm (12,8 Zoll) lang
  • Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
  • Individuell serialisiert
  • Temperaturstandardisierung:15 °C(60 °F)
  • Von unserem US-Qualitätsteam per Hand inspiziert
  • Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Genauigkeitserklärung, die auf NIST rückführbar ist
Recommended Storage
Pooja AV
Spezifikation
Menge 10/Packung
Typ Präzisions-Hydrometer für die relative Dichte
Genauigkeit ±0,001
Schritten 0,0005
Länge (metrisch) 325 mm
Vorschaltgerätetyp Bleifrei
Bereich der relativen Dichte 1,300 bis 1,370
Temperature of Standardization 15 °C