Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Sicherheitspräzisions-Kombinationshydrometer, API
Artikelnummer. 17807671 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
19 bis 31° API
29 bis 41° API
39 bis 51° API
9 bis 21° API
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich der relativen Dichte unitSize
17807671 19 bis 31° API 1 Stück
15458871 29 bis 41° API 1 Stück
17817671 39 bis 51° API 1 Stück
17897661 9 bis 21° API 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17807671 Lieferant H-B Instrument™ Lieferanten-Nr. B618230200
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Diese kombinierten Hydrometer mit praktischem, eingebautem Thermometer messen die relative Dichte (spezifisches Gewicht) von Öl und Erdölprodukten in verschiedenen Bereichen von -1° zu 101 °API
  • Conform to the accuracy requirements for ASTM thermo-hydrometers
  • 381mm (15 in.) long
  • Lead-free ballast and glass
  • Temperature standardization: 20°C
  • Thermometer contains mercury-free, blue spirit organic liquid fill
  • Thermometer divisions: 2°
  • Individually serialized
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Spezifikation
Menge Jeweils
Typ Kombiniertes Thermohydrometer mit Sicherheits-API
Genauigkeit ±0.1°
Schritten Hydrometer 0,1° Thermometer: 2°
Zertifizierung/Konformität Rückführbar auf NIST
Länge (metrisch) 381 mm
Enthält Mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist.
Inhalt und Lagerung Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Vorschaltgerätetyp Bleifrei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messen der relativen Dichte von Öl- und Erdölprodukten
Bereich der relativen Dichte 19 bis 31° API
Temperature of Standardization 15 °C