Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Isopropylalkohol-Hydrometer
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
50 bis 100%
Länge (metrisch):
285 mm
Unit Size:
1 Stück
Description
- Ballast und Glas bleifrei
- Individuell serialisiert
- Temperaturstandardisierung:20 °C
- Angeboten in zwei Bereichen, 0 bis 50 % oder 50 bis 100 %
Order Info
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Certifications
Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist.Von unserem US-Qualitätsteam per Hand inspiziert.
Specifications
Specifications
| Genauigkeit | ± 1 Vol.-% |
| Schritten | 1% |
| Zertifizierung/Konformität | Rückführbar auf NIST |
| Länge (metrisch) | 285 mm |
| Inhalt und Lagerung | Isopropylalkohol-Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Messung des Volumenprozentsatzes von Isopropylalkohol |
| Bereich der relativen Dichte | 50 bis 100% |