Learn More
H-B Instrument™ Durac™ 10/30 Ground Joint Liquid-In-Glass Thermometers, Organic Liquid Fill
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-10 °C bis +250 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Manufactured for specific immersion depths
- Contain red organic liquid against white back glass
Spezifikation
Spezifikation
| Art der Immersion | Teilweises Eintauchen |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Thermometerfüllung | Red Organic Liquid |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Temperaturbereich (metrisch) | -10 °C bis +250 °C |
| Genauigkeit | ±1°C; ±1.5°C above 150°C |
| Unterteilung | 1 °C |
| Immersion Length | 25 mm (1 in.) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- DURAC Liquid Fill for Thermometers
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: acetone