Learn More
Macherey-Nagel™ Duotest™ Nachfüllpackung für pH-Papier
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
pH-Bereich:
1 bis 12
3,5 bis 6,8
5 bis 8
7 bis 10
Packungsgröße:
3 Stück
Beschreibung
- Liefert schnelle und zuverlässige Ergebnisse
- Erhältlich für eine Reihe von pH-Abstufungen
- Zeigt zwei verschiedene Farben für jeden pH-Wert in Intervallen von 0.3 bis 1 pH-Einheit
- Ermöglicht eine genauere Ablesung und eine gute Schätzung von Zwischenwerten
Spezifikation
Spezifikation
| pH-Bereich | 7 bis 10 |
| Format | Nachfüllpackung |
| Menge | 3/Packung |
| Typ | pH-Papier |