Learn More
R&D Systems™ DuoSet ELISA Ancillary Reagent Kit 3
Spezifikation
Spezifikation
| Produktlinie | R&D Systems |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Menge | 1 Kit (5 x 384-Well Platten) |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |