Learn More
Euro Protection™ Dunlop™ Devon S5 Safety Boots
Artikelnummer. p-8008040
Click to view available options
Größe:
10
39
40
45
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12064455
Marke: Euro Protection™ 9DESA39
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-zertifiziert, EN ISO 20345:2011
Farbe Green, Black, White
Fußbettmaterial Nitrilkautschuk
Fersenform Flach
Höhe (metrisch) Ferse 19.05 mm
Auskleidungsmaterial Polyester
Material Nitrile
Größe 39
Sohleneigenschaften Schwarze, rutschfeste Sohle
Sohlenmaterial Nitrilkautschuk
Modell Safety
Zehenmaterial Stahl
Beständig gegen Säuren, verschiedene chemische Produkte, Zehenkappe hoch widerstandsfähig gegen Stöße und Quetschen
Waterproof Yes
Produkttyp Safety Boot