Learn More
Euro Protection™ Dunlop™ Devon S5 Safety Boots
Marke: Euro Protection™ 9DESA40
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
CE-zertifiziert, EN ISO 20345:2011 | |
Nitrilkautschuk | |
19,05 mm | |
Nitril | |
Schwarze, rutschfeste Sohle | |
Sicherheit | |
Säuren, verschiedene chemische Produkte, Zehenkappe hoch widerstandsfähig gegen Stöße und Quetschen | |
Sicherheitsstiefel |
Grün, Schwarz, Weiß | |
Flach | |
Polyester | |
40 | |
Nitrilkautschuk | |
Stahl | |
Ja |