Learn More
Duloxetin-Phenylcarbamat (>85 %), TRC
Artikelnummer. 30136333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136333 100 mg 100 Milligramm
17964895 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136333 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD721030100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 947686-09-1
Summenformel C25H23NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 417.52
Synonym N-Methyl-N-[(3S)-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]carbamic Acid Phenyl Ester, (S)-Duloxetine Impurity A;
IUPAC-Name Phenyl N-methyl-N-[(3S)-3-Naphthalen-1-yloxy-3-thiophen-2-ylpropyl]carbamat
SMILES Oc1ccc(cc1)/C=C/C(=O)Nc2c(cccc2)CCC3N(C)CCCC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Duloxetine Phenyl Carbamate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H23NO3S/c1-26(25(27)28-20-11-3-2-4-12-20)17-16-23(24-15-8-18-30-24)29-22-14-7-10-19-9-5-6-13-21(19)22/h2-15,18,23H,16-17H2,1H3/t23-/m0/s1
Formelmasse 417.1399