Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dulcit, 99 %
Product Code. 15405469
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
250 Gramm
500 Gramm
Product Code. 15405469
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals J63206.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Nützliches Reagenz in der Bakteriologie
Useful reagent in bacteriology
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 608-66-2
Summenformel C6H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.172
MDL-Nummer MFCD00064288
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Synonym dulcitol, galactitol, dulcite, d-galactitol, dulcose, euonymit, melampyrin, melampyrit, d-dulcitol, 2r,3s,4r,5s-hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
PubChem CID 11850
ChEBI CHEBI:16813
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5S)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Dulcitol
Schmelzpunkt 187°C to 191°C
Farbe Weiß
Dichte 1.47
Siedepunkt 275°C to 280°C (1 mmHg)
Menge 250 g
Beilstein 1721903
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,4332
Formelmasse 182.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver