Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dulcit, 97 %
Artikelnummer. 11418337
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11418337
Marke: Thermo Scientific Chemicals A18402.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 608-66-2 | C6H14O6 | 182.172 g/mol
Dulcitol is important in studies related to cataract formation, hepatosplenμly and mental retardation. It is used as a substrate to identify, differentiate and characterize galactitol dehydrogenase(s). It is also used as a reference compound in analytical procedures developed to analyze sugar alcohols in plants and food.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dulcitol ist wichtig in Studien zur Kataraktbildung, Hepatosplenµ und mentalen Retardierung. Wird als Substrat zur Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von Galacctitol-Dehydrogenase(n) verwendet. Wird auch als Referenzverbindung in Analyseverfahren verwendet, die zur Analyse von Zuckeralkoholen in Pflanzen und Lebensmitteln entwickelt wurden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (30 g/l bei 14 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 608-66-2
Summenformel C6H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.172
MDL-Nummer MFCD00064288
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Synonym dulcitol, galactitol, dulcite, d-galactitol, dulcose, euonymit, melampyrin, melampyrit, d-dulcitol, 2r,3s,4r,5s-hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
PubChem CID 11850
ChEBI CHEBI:16813
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5S)-Hexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dulcitol
Schmelzpunkt 187°C to 191°C
Dichte 1.47
Siedepunkt 275°C to 280°C (1 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 1721903
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,4332
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (30g/L at 14°C).
Formelmasse 182.17
Reinheit (%) 97%