Learn More
Dulcin (>90 %), TRC
Artikelnummer. 30009988
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009988 25 g 25 Gramm
30004546 10 g 10 Gramm
17952965 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009988 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD72045025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-69-6
Summenformel C9 H12 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 180.2
Synonym Urea, (4-ethoxyphenyl)- (9CI), Urea, (p-ethoxyphenyl)- (8CI), N-(4-Ethoxyphenyl)urea, (4-Ethoxyphenyl)urea, (p-Ethoxyphenyl)urea, 1-(4-Ethoxyphenyl)urea, 4-Ureidophenetole, Dulcin, Dulcin (sweetener), Dulcine, NSC 1839, Phenetolcarbamide, Sucrol, Valzin, p-Phenetolcarbamide, p-Phenetylurea
IUPAC-Name (4-Ethoxyphenyl)Harnstoff
SMILES CCOc1ccc(NC(=O)N)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycosine (Dulcin)
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H12N2O2/c1-2-13-8-5-3-7(4-6-8)11-9(10)12/h3-6H,2H2,1H3,(H3,10,11,12)
Formelmasse 180.0899