Learn More
Sartorius Dulbeccos modifiziertes Eagle-Medium ohne Glukose und L-Glutamin
Alle ansehen Sartorius ProdukteBeschreibung
- Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen.
- Eine Vielzahl von DMEM-Modifikationen steht für verschiedene Anwendungen in Zellkulturen zur Verfügung.
- Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Mit Phenolrot
- Ohne L-Glutamin
- Ohne Glukose
- Ohne Natriumpyruvat
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | Serumfrei |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | DMEM Zellkulturmedien |
| Serum Level | Serumfrei |
| Sterilität | Steril |
| Sterilization Method | Steril gefiltert |
| Mit Additiven | Phenolrot |
| Ohne Additive | Kein Glutamin, Ohne Glukose, Ohne Natriumpyruvat |
| Menge | 500 mL |
| Culture Type | Säugetierzellkultur |