Learn More
Sartorius Dulbeccos modifizierter Eagle mit mittlerem hohen Glukosewert ohne Phenolrot
Artikelnummer. 31908474 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31908474 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908474 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 010531A
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
DMEM ist ein weit verbreitetes Basalmedium für die Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen.
  • Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen.
  • Eine Vielzahl von DMEM-Modifikationen steht für verschiedene Anwendungen in Zellkulturen zur Verfügung.
  • Wurde folgendermaßen modifiziert:
    • Mit Glukose
    • Ohne L-Glutamin
    • Ohne Phenolrot
    • Ohne Natriumpyruvat
Spezifikation
Klassifikation Serumfrei
Form Flüssig
Produkttyp DMEM Zellkulturmedien
Serum Level Serumfrei
Sterilität Steril
Sterilization Method Steril gefiltert
Mit Additiven Glukose
Ohne Additive Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat
Menge 500 mL
Culture Type Säugetierzellkultur