Learn More
Brannan™ Thermometer Brannan indoor/outdoor dual scale
Artikelnummer. 13019322
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
−50 °C bis +70 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13019322
Marke: Brannan™ 14/437/3
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ein digitales Thermometer mit Doppelskala, umschaltbar für Innen- und Außenbereiche, mit einer Aufzeichnungsfunktion für Maximum/Minimum sowie einer Uhr.
  • Lieferung mit 3 m-Kabel, klappbarem Ständer, Batterie und Wandhalterung
  • Betriebstemperaturbereich von -50 °C bis +70 °C
  • Temperaturauflösung von 0.1 °C
  • 51 x 72 x 19 mm
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE und ROHS/WEEE
Abmessungen (L x B x H) 51 x 72 x 19 mm
Displaymaße 13 x 32 mm
Enthält 3-m-Kabel, klappbarer Ständer, 1 AAA-Batterie und Wandhalterung
Länge (metrisch) Kabel 3 m
Messzeit ca. 2 Sekunden
Auflösung 0.1°C
Gewicht (metrisch) 51 g
Produkttyp Digitales Thermometer für den Innen- und Außenbereich
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (metrisch) −50 °C bis +70 °C
Akkulaufzeit Ca. 1 Jahr
Akkutyp AAA
Genauigkeit ±1 °C oder ±2 °C
Display Digital-LCD