Learn More
Fisherbrand™ Dual-Purpose Pipets
Artikelnummer. p-164364 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 mL
5 mL
Genauigkeit:
±0,006 ml
±0,02 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 16650093
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dual-purpose pipets
  • Borosilikatglas, permanente bernsteinfarbene Markierungen, Tuf-Temp™-behandelt, um Splitterschäden zu vermeiden
  • Genauigkeit auf jeder Pipette aufgedruckt
  • Fassungsvermögen unter dem Mundstück markiert
Bestellinformation
Available as PersonaPet™ personalized pipets
Compliance
Calibrated To Deliver/Blow Out (upper graduation) and To Contain (lower graduation).
Spezifikation
Genauigkeit ±0,006 ml
Material Borosilikatglas
Volumen (angloamerikanisch) 0,03 oz.
Volumen (metrisch) 1 ml
Typ Pipette mit Doppelfunktion