Learn More
Heathrow Scientific™ Doppelzweck-Laborschaufel
Die Doppelschaufel ist eine einzigartige wirtschaftliche Lösung, welche die Funktion einer Schaufel und eines Wägeschiffs in einem Produkt vereint. Der Wiegeprozess wurde optimiert, jetzt einfach Probe oder Entnahme des Materials in der Schaufel tun und es direkt auf die Waage legen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit eines Wägeschiffs oder Wiegepapiers und spart wertvollen Platz im Labor. Nach Abschluss kann die Doppelschaufel entsorgt werden.
Marke:  Heathrow Scientific™ 120656
Additional Details : Gewicht : 0.00300kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15833977
  • 21.90 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus antistatischem Polystyrol, das wasserdicht ist und
    die Wahrscheinlichkeit vermindert, dass Materialien an der Schaufel haften
  • Wird flach versandt und gelagert und ist gebrauchsfertig und lässt sich
    durch Einsetzen der Verriegelungslasche in das Loch leicht montieren
  • Die Verriegelungslasche ermöglicht eine Schaufelform, um die Materialien zu schützen
  • Das breite Spitzendesign hält die Schaufel auf der Waage fest und
    ermöglicht ein einfaches Schöpfen und Dispensieren von Materialien
  • Die Schaufel kann alternativ zum Wiegen von Papier flach verwendet werden
  • Einfache Montage durch Ziehen der Pfeillasche durch das Loch
Spezifikation
Spezifikation
100
Nicht autoklavierbar
Antistatisches Polystyrol
Ja
Maßstab
Weiß
5 Zoll
Groß
2.6 Zoll
6,6 cm
5 X 3.5 in.
Polystyrol
Unsteril
Zweifach-Schaufeln, groß, weiß, Packung 100
Weiß
Wägeschaufel
Wägematerial
2.2 Zoll
5,59 cm
3.5 Zoll
9 cm
Polystyrol
Polystyrol
12,7 cm