Learn More
Invitrogen™ Dual-Light™ Luciferase & β-Galactosidase Reporter Gene Assay System
Beschreibung
Includes
Enzymsubstrat, Lyselösung, erforderliche Puffer und Reaktionsbeschleuniger
- Der Nachweis von Glühwürmchenluziferase und β-Galactosidase in derselben Probe vereinfacht die Normalisierung der Transfektionseffizienz
- Der große dynamische Bereich von β-Galactosidase- und Luziferase-Assays ermöglicht die genaue Messung beider Enzyme vom Femtogramm bis zum Nanogramm
- Die Assay-Empfindlichkeit ist 100- bis 1.000-fach besser als die isotopischen/nicht isotopischen Assays für Chloramphenicol-Acetyltransferase (CAT) oder die kolorimetrischen/fluoreszierenden Assays für β-Galactosidase, was eine höhere Empfindlichkeit als vergleichbare Assay-Technologien bietet
- Der hochempfindliche Assay mit einem breiten Dynamikbereich ermöglicht den Nachweis hoher und niedriger Reporterebenen ohne zahlreiche Probenverdünnungen
- Das nicht radioaktive Reporter-Genassay-Kit beseitigt Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Radioisotopen
- Der Assay kann in etwa einer Stunde abgeschlossen werden, was eine schnelle Testdurchführung ermöglicht
Anwenderfreundlich
Das Lichtsignal jeder enzymatischen Reaktion wird sequenziell in einem Luminometer mit automatischen Injektoren oder anderen Instrumenten gemessen, bei denen Lichtemissionsmessungen innerhalb kurzer Zeit durchgeführt werden können. Erstens wird die Enzymaktivität des Luziferase-Reporter-Enzyms mit einer verbesserten Luziferase-Reaktion quantifiziert. Nach einer 30- bis 60-minütigen Inkubation und Zugabe eines Lichtemissionsbeschleunigers wird die Aktivität des β-Galactosidase-Reporter-Enzyms mit dem Galacton-Plus™ Substrat bestimmt. Beide Assays werden zu einem einfachen Assay kombiniert, wobei nur ein Extraktaliquot für mehr Komfort und Präzision verwendet wird. Der gesamte Assay ist in weniger als einer Stunde abgeschlossen.
Großer dynamischer Bereich
Der große dynamische Bereich dieses Doppelassays ermöglicht die genaue Messung von Luziferase- und β-Galactosidase-Konzentrationen über sieben Größenordnungen vom Femtogramm bis zum Nanogramm. Kolorimetrische und isotopische Reporter-Genassays können nicht mit dem dynamischen Bereich des Dual-Light-Systems konkurrieren. Wir haben diesen Assay für Röhrchen- oder Mikrotiterplatten-Luminometer mit Injektionsfunktion formatiert.
Spezifikationen
- Kompatible Zellen: Säugetierzellen, Hefezellen
- Nachweisverfahren. Chemolumineszenz
- Zur Verwendung mit (Geräte): Luminometer (Mikrotiterplatte), Luminometer (schlauchbasiert)
- Form: Flüssig
- Format: 96-Well-Platte
- Mit hohem Durchsatz kompatibel: Hochdurchsatzkompatibel
- Anzeige: Endpunkt
- Probentyp (spezifisch): Zellkulturen
- Substrat: Galacton-Plus, Luziferin
- Substrateigenschaften: Chemisches Substrat
- Substrattyp: Beta-Gal-Substrat, Luziferase-Substrat
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | System für β-Galactosidase/Luziferase-Reportergen-Assay |
| Nachweisverfahren | Chemolumineszenz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Luminometer (Mikrotiterplatte), Luminometer (schlauchbasiert) |
| Assay | β-Gal (lacZ)-Assay, Luziferase-Assay |
| Inhalt und Lagerung | Dieses Kit enthält das Enzymsubstrat, die Lyselösung, die erforderlichen Puffer und den Reaktionsbeschleuniger. Lagern Sie das Produkt bei -20 °C. |
| Kompatible Zellen | Säugetierzellen, Hefezellen |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
| Anzeigewert | Endpunkt |
| Probentyp | Zellkulturen |
| Substrat | Galacton-Plus™, Luziferin |
| Mehr anzeigen |