Learn More
Fisherbrand™ Dual-Block
Nützlich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Molekularbiologie und der Histologie sowie in klinischen, umwelttechnischen und industriellen Umgebungen. Fisherbrand™ Zweifachblöcke aus eloxiertem Aluminium sind für digitale Fisherbrand Blockthermostate geeignet.
192.00 CHF - 260.00 CHF
Spezifikation
Menge 1 CT
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11452107
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
D12384, 384-Well PCR-Platte
260.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11401997
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
D1196, 96-Well
192.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11411997
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
D1196, 96-Well
243.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ausgezeichnete Wärmeübertragung
  • Eloxiertes Gehäuse für bessere Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Zum Halten von Reagenzgläsern für digitale Heizgeräte
  • Erhältlich für verschiedene Reagenzglaszahlen und -größen
Spezifikation
Spezifikation
1 CT