Learn More
Melford DTT
Artikelnummer. 30018219
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018219 5 g 5 Gramm
30018218 25 g 25 Gramm
30018216 10 g 10 Gramm
30018217 100 g 100 Gramm
30018220 50 g 50 Gramm
30018215 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30018219 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. D110005.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schutzreagenz zur Aufrechterhaltung der -SH-Gruppen im reduzierten Zustand.
Schutzreagenz zur Aufrechterhaltung der -SH-Gruppen im reduzierten Zustand. DTT durchdringt die Zellmembran und schützt so die Proteinsulfhydrylgruppen. Dadurch wird die durch Oxidation der Gruppen verlorene Enzymaktivität wiederhergestellt.
Spezifikation
CAS 12-3-3483
Summenformel C4H10O2S2
Menge 5 g