Learn More
Melford DTT
Descripción
Protective reagent for maintaining -SH groups in reduced state.
Schutzreagenz zur Aufrechterhaltung eines reduzierten Zustands der -SH-Gruppen. DTT durchdringt die Zellmembran und schützt die Proteinsulfhydrylgruppen. Dadurch wird die durch Oxidation der Gruppen verlorene Enzymaktivität wiederhergestellt.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 12-3-3483 |
| Summenformel | C4H10O2S2 |
| Menge | 100 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?