Learn More
Melford DTE
Artikelnummer. 30018228
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018228 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018228 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. D200405.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schutzreagenz zur Erhaltung der -SH-Gruppen im reduzierten Zustand.
Schutzreagenz zur Erhaltung der -SH-Gruppen im reduzierten Zustand. Hygroskopisch.
Spezifikation
CAS 6892-68-8
Summenformel C4H10O2S2
Menge 5 g