Learn More
3M™ Kombinations-Filter DT
Der 3M™ Kombinations-Filter bietet Schutz vor kombinierten Partikeln und anorganischen Gasen und Dämpfen. Geeignet für die Verwendung mit den 3M™ Atemschutz-Vollmasken FM3 und FM4 sowie dem 3M™ Gebläseatemschutz-System PF-600.
Marke: 3M™ 7100260630
162.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Enthält Spezifikationen zum Schutz vor Gefahren durch Partikel bzw. Gase und Dämpfe oder einer Kombination aus beidem
- Verfügt über eine DIN40 mm-Gewindeverbindung
- Kompatibel mit wiederverwendbaren 3M™ Halbmasken der Serie HF-300, wiederverwendbaren 3M™ Vollmasken der Serie FF-300 und der Serie FF-600 und den 3M™ Gebläse-Atemschutzgeräten der Serie PF-600E
- Bitte beachten Sie, dass Filter der DT-Serie früher als Pro2000-Filter bezeichnet wurden
Spezifikation
COMBINATION | |
Filter und Vorsatzfilter | |
DT-4032E. |
Kombination | |
3M™ Atemschutzmasken, 3M™ Gebläse-Atemschutzsystem | |
10/Karton |