Learn More
IKA™ 'DT-20-M-gamma Tube with rotor-stator element'
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Gehäuse DT-20-M
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | DT-20-M Schlauch |
| Volumenbereich (metrisch) | 5 bis 15 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dispersion, Homogenisierung, Suspensionen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gehäuse DT-20-M |
| Verpackungsmenge | 20 Packungen |