Learn More
KGW Isotherm™ Dewargefäße aus Edelstahl, Typ DSS
Artikelnummer. 10594502
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
Gehäuse 1000mL
Gehäuse 2000mL
Gehäuse 3000mL
Höhe (metrisch):
178 mm
190 mm
225 mm
305 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10594502 Gehäuse 2000mL 305 mm -
10722023 Gehäuse 1000mL 225 mm 1 Stück
10065171 Gehäuse 1000mL 178 mm 1 Stück
10228511 Gehäuse 3000mL 190 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10594502 Lieferant KGW Isotherm™ Lieferanten-Nr. 2103
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Deckel ist separat erhältlich; siehe KGW Isotherm Deckel (10543932).
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Lagerung und zum Transport von Flüssigstickstoff (LN2), Trockeneis (CO2) und anderen Kühlmitteln
Höhe (metrisch) 305 mm
Kapazität (metrisch) Gehäuse 2000mL
Innendurchmesser (metrisch) 100 mm
Material DSS Edelstahl