Learn More
Abnova™ dsRNA Marker
Artikelnummer. 16042038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16042038 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16042038 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. R0005.25ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.00 CHF
    589.09 CHF / 25 Mikrogramm
    Sparen 12.91 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der dsRNA Marker ist ein idealer Größenmarker für die Größenbestimmung doppelsträngiger RNA.
  • Der dsRNA Marker besteht aus zehn doppelsträngigen RNAs, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 500 und 1.000 Basenpaaren.
  • Der dsRNA Marker ist ein idealer Größenmarker für die Größenbestimmung doppelsträngiger RNA.
  • 20 bp RNA-Band einschließlich des dsRNA Markers wird auf eine Konzentration von ca. 25 ng/ul eingestellt.
  • Der dsRNA Marker ist für die nicht denaturierende Elektrophorese von Polyacrylamidgel ausgelegt.
  • Der dsRNA Marker kann nach der Ethidiumbromid-Färbung durch UV-Licht visualisiert werden.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Elektrophorese
Menge 25 μg
Lagerungsbedingungen Lagerung bei -80 °C Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sollten vermieden werden